Stampa…
4-(3-Hydroxy-3-methylbut-1-ynyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929616-1G OR929616-5G
APOSOR929616-1GEA 168 EUR
APOSOR929616-1G APOSOR929616-5G
4-(3-Hydroxy-3-methylbut-1-ynyl)benzaldehyde 95%
4-(3-Hydroxy-3-methylbut-1-ynyl)benzaldehyde
Formula: C₁₂H₁₂O₂
Peso molecolare: 188,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07187866
CAS Number: 117569-57-0