2,4-Dimethylphenylacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(2,4-Dimethylphenyl)acetic acid, 2,4-Xylylacetic acid
OR929615-100G
OR929615-10G
OR929615-25G
APOSOR929615-100GEA
807
EUR
APOSOR929615-100G
APOSOR929615-10G
APOSOR929615-25G
2,4-Dimethylphenylacetic acid 98%
2,4-Dimethylphenylacetic acid
Formula:
(C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH Peso molecolare: 164,2 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02664685 CAS Number: 6331-04-0 |