Stampa…
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929606-1G OR929606-250MG
APOSOR929606-1GEA 104 EUR
APOSOR929606-1G APOSOR929606-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-2-carboxaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437634
CAS Number: 394223-03-1