Stampa…
4-Phenoxybenzyl bromide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR9296-250MG OR9296-1G OR9296-5G
APOSOR9296-250MGEA 39.3 EUR
APOSOR9296-250MG APOSOR9296-1G APOSOR9296-5G
4-Phenoxybenzyl bromide 97%
4-Phenoxybenzyl bromide
Formula: C₁₃H₁₁BrO
Punto di ebollizione: 123 °C/0,5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038693
CAS Number: 36881-42-2
EINECS: 253-253-6
UN: 3265
ADR: 8,III