Stampa…
7-Thieno[3,2-d]pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929592-1G OR929592-250MG
APOSOR929592-1GEA 452 EUR
APOSOR929592-1G APOSOR929592-250MG
7-Thieno[3,2-d]pyrimidine 95%
7-Thieno[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₆H₄N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11110439
CAS Number: 272-68-4