Stampa…
5-Azidopentan-1-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929551-1G OR929551-250MG
APOSOR929551-1GEA 807 EUR
APOSOR929551-1G APOSOR929551-250MG
5-Azidopentan-1-amine 95%
5-Azidopentan-1-amine
Formula: C₅H₁₂N₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20275207
CAS Number: 148759-41-5