Stampa…
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929548-25G OR929548-5G
APOSOR929548-25GEA 114 EUR
APOSOR929548-25G APOSOR929548-5G
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
4-Methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₉H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00601365
CAS Number: 21744-84-3