Stampa…
(2,4-Dichlorothiazol-5-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929547-1G OR929547-250MG
APOSOR929547-1GEA 522 EUR
APOSOR929547-1G APOSOR929547-250MG
(2,4-Dichlorothiazol-5-yl)methanol 95%
(2,4-Dichlorothiazol-5-yl)methanol
Formula: C₄H₃Cl₂NOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 170232-69-6