Stampa…
6-Methylpyridazine-3-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR929423-1G OR929423-5G
APOSOR929423-1GEA 679 EUR
APOSOR929423-1G APOSOR929423-5G
6-Methylpyridazine-3-carbonitrile
6-Methylpyridazine-3-carbonitrile
Formula: C₆H₅N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13190728
CAS Number: 49840-90-6