Stampa…
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1,2,2,6,6-Pentamethylpiperidin-4-ol, 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol
OR929421-100G OR929421-1KG OR929421-500G
APOSOR929421-100GEA 125 EUR
APOSOR929421-100G APOSOR929421-1KG APOSOR929421-500G
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine 98%
4-Hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine
Formula: C₁₀H₂₁NO
Peso molecolare: 171,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191220
CAS Number: 2403-89-6