Stampa…
4-Amino-2-hydroxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Aminopyridin-2(1H)-one, 4-Amino-1H-pyridin-2-one
OR929418-10G OR929418-1G OR929418-5G
APOSOR929418-10GEA 267 EUR
APOSOR929418-10G APOSOR929418-1G APOSOR929418-5G
4-Amino-2-hydroxypyridine
4-Amino-2-hydroxypyridine
Formula: C₅H₆N₂O
Peso molecolare: 110,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02682913
CAS Number: 38767-72-5