Stampa…
2-Ethyl-3-methoxybenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929404-1G OR929404-5G
APOSOR929404-1GEA 30.1 EUR
APOSOR929404-1G APOSOR929404-5G
2-Ethyl-3-methoxybenzoic acid 95%
2-Ethyl-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11100772
CAS Number: 57598-51-3