Stampa…
2-Isopropylbenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929391-10G OR929391-1G OR929391-5G
APOSOR929391-10GEA 633 EUR
APOSOR929391-10G APOSOR929391-1G APOSOR929391-5G
2-Isopropylbenzoic acid 98%
2-Isopropylbenzoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Peso molecolare: 164,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045836
CAS Number: 2438-04-2