trans-2-Octenoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929368-10G
OR929368-1G
OR929368-5G
APOSOR929368-10GEA
161
EUR
APOSOR929368-10G
APOSOR929368-1G
APOSOR929368-5G
trans-2-Octenoic acid 95%
trans-2-Octenoic acid
Formula:
C₈H₁₄O₂ Peso molecolare: 142,20 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002706 CAS Number: 1871-67-6 |