Stampa…
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3,4,6-tetra-O-acetylglucopyranose, D-Glucopyranose 2,3,4,6-tetraacetate, (2R,3R,4S,5R)-2-(Acetoxymethyl)-6-hydroxytetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate, 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-beta-D-glucopyranose
OR929363-25G OR929363-5G
APOSOR929363-25GEA 575 EUR
APOSOR929363-25G APOSOR929363-5G
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose 96%
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-D-glucopyranose
Formula: C₁₄H₂₀O₁₀
Peso molecolare: 348,304 g/mol
Punto di fusione: 137…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00061634
CAS Number: 10343-06-3