Stampa…
5-(m-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929358-1G OR929358-250MG
APOSOR929358-1GEA 720 EUR
APOSOR929358-1G APOSOR929358-250MG
5-(m-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
5-(m-Tolyl)pyrimidin-2-amine
Formula: C₁₁H₁₁N₃
Peso molecolare: 185,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05864793
CAS Number: 914349-42-1