Stampa…
Fmoc-HomoArg(Pbf)-OH 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR929330-10G OR929330-25G OR929330-5G
APOSOR929330-10GEA 221 EUR
APOSOR929330-10G APOSOR929330-25G APOSOR929330-5G
Fmoc-HomoArg(Pbf)-OH 95%
Fmoc-HomoArg(Pbf)-OH
Formula: C₃₅H₄₂N₄O₇S
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03093571
CAS Number: 1159680-21-3