Stampa…
3-Chloro-4-ethoxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929320-1G OR929320-5G
APOSOR929320-1GEA 82.9 EUR
APOSOR929320-1G APOSOR929320-5G
3-Chloro-4-ethoxybenzaldehyde 95%
3-Chloro-4-ethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₉ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06246171
CAS Number: 99585-10-1