Stampa…
Tri-O-benzyl-D-glucal 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR929303-25G OR929303-5G
APOSOR929303-25GEA 519 EUR
APOSOR929303-25G APOSOR929303-5G
Tri-O-benzyl-D-glucal 98%
Tri-O-benzyl-D-glucal
Formula: C₂₇H₂₈O₄
Punto di fusione: 55…59 °C
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00061640
CAS Number: 55628-54-1