Stampa…
1-Ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929292-1G OR929292-5G
APOSOR929292-1GEA 183 EUR
APOSOR929292-1G APOSOR929292-5G
1-Ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047263
CAS Number: 58494-59-0