Stampa…
4-(4-Nitrophenyl)oxazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929279-10G OR929279-1G OR929279-5G
APOSOR929279-10GEA 575 EUR
APOSOR929279-10G APOSOR929279-1G APOSOR929279-5G
4-(4-Nitrophenyl)oxazole 97%
4-(4-Nitrophenyl)oxazole
Formula: C₉H₆N₂O₃
Peso molecolare: 190,1600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09032979
CAS Number: 13382-61-1