Stampa…
5,5-Dimethylpyrrolidin-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929277-1G OR929277-5G OR929277-10G
APOSOR929277-1GEA 94.5 EUR
APOSOR929277-1G APOSOR929277-5G APOSOR929277-10G
5,5-Dimethylpyrrolidin-2-one 95%
5,5-Dimethylpyrrolidin-2-one
Formula: C₆H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00128876
CAS Number: 5165-28-6