Stampa…
2-sec-Butylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929266-1G OR929266-250MG
APOSOR929266-1GEA 372 EUR
APOSOR929266-1G APOSOR929266-250MG
2-sec-Butylaniline 98%
2-sec-Butylaniline
Formula: C₁₀H₁₅N
Peso molecolare: 149,24 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 55751-54-7