Stampa…
4-(Bromomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929253-1G OR929253-250MG
APOSOR929253-1GEA 778 EUR
APOSOR929253-1G APOSOR929253-250MG
4-(Bromomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane 95%
4-(Bromomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Formula: C₆H₁₁BrO₂
Peso molecolare: 195,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14584455
CAS Number: 36236-76-7