Stampa…
Ethyl-3-oxocyclopentane-1-carboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929246-1G OR929246-5G
APOSOR929246-1GEA 21.5 EUR
APOSOR929246-1G APOSOR929246-5G
Ethyl-3-oxocyclopentane-1-carboxylate 97%
Ethyl-3-oxocyclopentane-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01320352
CAS Number: 5400-79-3