Stampa…
3-Chloro-4-nitrophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929226-10G OR929226-1G OR929226-5G
APOSOR929226-10GEA 880 EUR
APOSOR929226-10G APOSOR929226-1G APOSOR929226-5G
3-Chloro-4-nitrophenol 98%
3-Chloro-4-nitrophenol
Formula: C₆H₄ClNO₃
Peso molecolare: 173,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00466090
CAS Number: 491-11-2