Stampa…
Ac-Ile-OMe 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929225-1G OR929225-5G
APOSOR929225-1GEA 68.7 EUR
APOSOR929225-1G APOSOR929225-5G
Ac-Ile-OMe 95%
Ac-Ile-OMe
Formula: C₉H₁₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00080833
CAS Number: 2256-76-0