Stampa…
2-Acetyl-4-chlorothiophene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Chlorothiophen-2-yl)ethanone, 1-(4-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone
OR929222-1G OR929222-5G
APOSOR929222-1GEA 64 EUR
APOSOR929222-1G APOSOR929222-5G
2-Acetyl-4-chlorothiophene 95%
2-Acetyl-4-chlorothiophene
Formula: C₆H₅ClOS
Peso molecolare: 160,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082791
CAS Number: 34730-20-6