Stampa…
7-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(7-Methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
OR929183-100MG OR929183-1G OR929183-250MG
APOSOR929183-100MGEA 147 EUR
APOSOR929183-100MG APOSOR929183-1G APOSOR929183-250MG
7-Methylindol-3-ylacetic acid 95%
7-Methylindol-3-ylacetic acid
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Peso molecolare: 189,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047183
CAS Number: 5435-36-9