Boc-N-ME-PHG-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929168-1G
OR929168-5G
APOSOR929168-1GEA
81.2
EUR
APOSOR929168-1G
APOSOR929168-5G
Boc-N-ME-PHG-OH 97%
Boc-N-ME-PHG-OH
Formula:
C₁₄H₁₉NO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00038799 CAS Number: 30925-11-2 |