Stampa…
2-Ethynylthiophene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9291-1G OR9291-5G
APOSOR9291-1GEA 55.3 EUR
APOSOR9291-1G APOSOR9291-5G
2-Ethynylthiophene 95+%
2-Ethynylthiophene
Formula: C₆H₄S
Peso molecolare: 108,1610 g/mol
Punto di ebollizione: 78…80 °C/88mmHg
Densità: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03425129
CAS Number: 4298-52-6
UN: 1993
ADR: 3,III