Stampa…
2-Bromo-2-cyano-N,N-dimethylacetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N,N-Dimethyl-2-bromo-2-cyanoacetamide, 2-(N,N-Dimethylcarbamoyl)-2-bromoacetonitrile
OR929093-1G OR929093-5G
APOSOR929093-1GEA 205 EUR
APOSOR929093-1G APOSOR929093-5G
2-Bromo-2-cyano-N,N-dimethylacetamide 95%
2-Bromo-2-cyano-N,N-dimethylacetamide
Formula: C₅H₇BrN₂O
Peso molecolare: 191,03 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040509
CAS Number: 15430-62-3