Stampa…
1-Ethyl-1H-indole-6-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR929089-1G OR929089-5G
APOSOR929089-1GEA 227 EUR
APOSOR929089-1G APOSOR929089-5G
1-Ethyl-1H-indole-6-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-indole-6-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09455258
CAS Number: 854778-47-5