Stampa…
(2-Ethoxyphenyl)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethoxyphenylacetic acid, 2-(2-Ethoxyphenyl)acetic acid
OR929038-1G OR929038-5G
APOSOR929038-1GEA 68.4 EUR
APOSOR929038-1G APOSOR929038-5G
(2-Ethoxyphenyl)acetic acid 95%
(2-Ethoxyphenyl)acetic acid
Formula: H₃CCH₂O(C₆H₄)CH₂COOH
Peso molecolare: 180,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016824
CAS Number: 70289-12-2