Stampa…
Isobutyrophenone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Isopropyl phenyl ketone, 2-Methyl-1-phenyl-1-propanone, Phenyl isopropyl ketone, α-Methylpropiophenone
OR929001-100G OR929001-500G
APOSOR929001-100GEA 69.6 EUR
APOSOR929001-100G APOSOR929001-500G
Isobutyrophenone 98%
Isobutyrophenone
Formula: (C₆H₅)C(O)CH(CH₃)₂
Peso molecolare: 148.2 g/mol
Punto di ebollizione: 217
Punto di fusione: 1
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008917
CAS Number: 611-70-1