Stampa…
Ethyl-2-chloropyridine-3-acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-(2-chloropyridin-3-yl)acetate
OR928994-1G OR928994-250MG
APOSOR928994-1GEA 147 EUR
APOSOR928994-1G APOSOR928994-250MG
Ethyl-2-chloropyridine-3-acetate 95%
Ethyl-2-chloropyridine-3-acetate
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 199,64 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17214401
CAS Number: 164464-60-2