(3,5-Dichloro-4-pyridyl)methanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928943-1G
OR928943-250MG
APOSOR928943-1GEA
458
EUR
APOSOR928943-1G
APOSOR928943-250MG
(3,5-Dichloro-4-pyridyl)methanol 98%
(3,5-Dichloro-4-pyridyl)methanol
Formula:
C₆H₅Cl₂NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06202840 CAS Number: 159783-46-7 |