Stampa…
4-Mercaptophenylacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928932-1G OR928932-5G
APOSOR928932-1GEA 65.4 EUR
APOSOR928932-1G APOSOR928932-5G
4-Mercaptophenylacetic acid 95%
4-Mercaptophenylacetic acid
Formula: C₈H₈O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00797617
CAS Number: 39161-84-7