Stampa…
Methyl-2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
OR928929-1G OR928929-250MG OR928929-5G
APOSOR928929-1GEA 313 EUR
APOSOR928929-1G APOSOR928929-250MG APOSOR928929-5G
Methyl-2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate 95%
Methyl-2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
Formula: C₉H₈Br₂O₂
Peso molecolare: 307.9666 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18398708
CAS Number: 90721-58-7