Stampa…
2-(2-Chloroethoxy)ethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928909-100G OR928909-500G
APOSOR928909-100GEA 24.4 EUR
APOSOR928909-100G APOSOR928909-500G
2-(2-Chloroethoxy)ethanol 97%
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Formula: C₄H₉ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002870
CAS Number: 628-89-7