Stampa…
3-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9289-1G OR9289-250MG
APOSOR9289-1GEA 139 EUR
APOSOR9289-1G APOSOR9289-250MG
3-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
3-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇N₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665858
CAS Number: 59844-05-2