Stampa…
3-Pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928862-1G OR928862-5G
APOSOR928862-1GEA 0 EUR
APOSOR928862-1G APOSOR928862-5G
3-Pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol 98%
3-Pyrrolidin-1-ylpropan-1-ol
Formula: C₇H₁₅NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01687769
CAS Number: 19748-66-4
UN: 2924
ADR: 3+8,III