Stampa…
7-Methyl-1H-indazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928851-10G OR928851-1G OR928851-5G
APOSOR928851-10GEA 396 EUR
APOSOR928851-10G APOSOR928851-1G APOSOR928851-5G
7-Methyl-1H-indazole 98%
7-Methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,1600 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663434
CAS Number: 3176-66-7