Stampa…
tert-Butyl-4,4-dimethyl-2,2-dioxooxathiazolidine-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4-Dimethyl-1,2,3-oxathiazolidine 2,2-dioxide, N-BOC protected
OR928848-1G OR928848-250MG OR928848-5G
APOSOR928848-1GEA 246 EUR
APOSOR928848-1G APOSOR928848-250MG APOSOR928848-5G
tert-Butyl-4,4-dimethyl-2,2-dioxooxathiazolidine-3-carboxylate 95%
tert-Butyl-4,4-dimethyl-2,2-dioxooxathiazolidine-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₇NO₅S
Peso molecolare: 251,3 g/mol
Punto di fusione: 22 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD22123261
CAS Number: 454248-55-6