Stampa…
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Trimethyl[(1-phenylvinyl)oxy]silane, 1-Phenyl-1-trimethylsiloxyethylene
OR928812-10G OR928812-1G OR928812-5G
APOSOR928812-10GEA 364 EUR
APOSOR928812-10G APOSOR928812-1G APOSOR928812-5G
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene 95%
1-Phenyl-1-(trimethylsilyloxy)ethylene
Formula: C₁₁H₁₆OSi
Peso molecolare: 192,34 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008582
CAS Number: 13735-81-4