1H-Pyrazol-1-ylacetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928801-1G
OR928801-250MG
APOSOR928801-1GEA
502
EUR
APOSOR928801-1G
APOSOR928801-250MG
1H-Pyrazol-1-ylacetonitrile 95%
1H-Pyrazol-1-ylacetonitrile
Formula:
C₅H₅N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04971123 CAS Number: 113336-22-4 |