Stampa…
4-Chloro-5-methyl-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928753-1G OR928753-250MG
APOSOR928753-1GEA 488 EUR
APOSOR928753-1G APOSOR928753-250MG
4-Chloro-5-methyl-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine 95%
4-Chloro-5-methyl-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₇H₆ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12924466
CAS Number: 871024-38-3