Stampa…
6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928736-25G OR928736-5G
APOSOR928736-25GEA 119 EUR
APOSOR928736-25G APOSOR928736-5G
6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
6-Acetyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01321313
CAS Number: 26518-71-8