Stampa…
1-Allyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928727-1G OR928727-5G
APOSOR928727-1GEA 168 EUR
APOSOR928727-1G APOSOR928727-5G
1-Allyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Allyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formula: C₉H₁₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12103568
CAS Number: 1155595-91-7