2H-Indazol-2-ylacetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR928715-1G
OR928715-250MG
APOSOR928715-1GEA
538
EUR
APOSOR928715-1G
APOSOR928715-250MG
2H-Indazol-2-ylacetic acid 95%
2H-Indazol-2-ylacetic acid
Formula:
C₉H₈N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06739007 CAS Number: 58037-05-1 |